Få mere at vide
Resch Glas™ Hætteglas med rullet glas
Beskrivelse
- Soda-lime glas
- PE snap-on låg
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Oversigt | Rullede glashætteglas med snap-on låg |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,7 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 3 ml |
| Til brug med (applikation) | En række forskellige laboratorieapplikationer |
| Højde (engelsk) | 1,2 tommer |
| Show More |