Få mere at vide
Resch Glas™ Hætteglas med rullet glas
Artikelnummer. 10588911
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Højde (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10588911 40 ml 81 mm 30 mm Pakke med 200
10598141 3 ml 31 mm 19 mm Pakke med 200
10644141 10 ml 46 mm 22 mm Pakke med 200
10252801 10 ml 51 mm 21 mm Pakke med 200
10202901 15 ml 53 mm 24 mm Pakke med 200
10252991 20 ml 56 mm 27 mm Pakke med 200
10438312 20 ml 71 mm 25 mm Pakke med 200
10418312 25 ml 51 mm 30 mm Pakke med 250
10364641 30 ml 76 mm 28 mm Pakke med 200
10598911 100 ml 146 mm 34 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10588911 Leverandør Resch Glas™ Leverandørnr. 9400270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.95 DKK
    555.93 DKK / Pakke med 200
    Spare 328.02 DKK
    37% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glasvalsede hætteglas er ideelle til en række forskellige laboratorieapplikationer. Hætteglassene er lavet af soda-lime-glas med et tætlukkende polyethylen-snap-on låg, ikke-sterilt.
  • Soda-lime glas
  • PE snap-on låg
  • Ikke-steril
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Oversigt Rullede glashætteglas med snap-on låg
Diameter (engelsk) Ydre 1,2 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Soda lime glas
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 40 ml
Til brug med (applikation) En række forskellige laboratorieapplikationer
Højde (engelsk) 3,2 tommer.
Materiale (forsegling) Polyethylen
Hals stil Valset fælg
Volumen (engelsk) 1,4 oz.
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 81 mm
Produkttype Rullet Rim-flaske