Få mere at vide
Resch Glas™ Hætteglas med rullet glas
Artikelnummer. 10438312
Volumen (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Højde (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 250
Artikelnummer. 10438312
Brand: Resch Glas™ 9400250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasvalsede hætteglas er ideelle til en række forskellige laboratorieapplikationer. Hætteglassene er lavet af soda-lime-glas med et tætlukkende polyethylen-snap-on låg, ikke-sterilt.
  • Soda-lime glas
  • PE snap-on låg
  • Ikke-steril
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Oversigt Rullede glashætteglas med snap-on låg
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Soda lime glas
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) En række forskellige laboratorieapplikationer
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Materiale (forsegling) Polyethylen
Hals stil Valset fælg
Volumen (engelsk) 0,7 oz.
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 71 mm
Type Hætteglas med rullet kant