Få mere at vide
Resch Glas™ Hætteglas med rullet glas
Volumen (metrisk):
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
100 ml
Højde (metrisk):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 250
Beskrivelse
- Soda-lime glas
- PE snap-on låg
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Oversigt | Rullede glashætteglas med snap-on låg |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 30 ml |
| Til brug med (applikation) | En række forskellige laboratorieapplikationer |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Vis mere |