Beskrivelse
- GL40 thread
- 125 mL volume
- P+G coated glassware
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Type | Modtagelseskolbe |
| Materiale (coating) | Plast og glas |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Volumen (metrisk) | 125 ml |