Få mere at vide
Karl Hecht™ Glas Raschig ringe
Artikelnummer. p-7147854
Diameter (metrisk):
3 mm
10 mm
Artikelnummer. 10159740
Brand: Karl Hecht™ 41400003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med destillation og kemitekniske applikationer.
  • Leveres i pakker med 1 kg
  • Fås i to forskellige størrelser
  • Klart glas
Tekniske data
Type Raschig ringe
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 3 mm
Mængde 1 kg pakke