Få mere at vide
Karl Hecht™ Glas Raschig ringe
Artikelnummer. 10449601
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10449601 10 mm
10159740 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449601 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41400010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med destillation og kemitekniske applikationer.
  • Leveres i pakker med 1 kg
  • Fås i to forskellige størrelser
  • Klart glas
Tekniske data
Type Raschig ringe
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med (udstyr) Glas
Mængde 1 kg pakke