Få mere at vide
Karl Hecht™ Glas Raschig ringe
Artikelnummer. 10159740
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10159740 3 mm
10449601 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159740 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41400003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med destillation og kemitekniske applikationer.
  • Leveres i pakker med 1 kg
  • Fås i to forskellige størrelser
  • Klart glas
Tekniske data
Type Raschig ringe
Materiale Glas
Diameter (metrisk) 3 mm
Mængde 1 kg pakke