Få mere at vide
Hirschmann™ Glastrykt målestok Klasse A volumetrisk kolbe
Kapacitet (metrisk):
30 mL
40 mL
100 mL
250 mL
330 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå graduering
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Ikke-jordet
- Kantet
- Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra nominel værdi Kalibreret til IN
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 220 mL |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |