Få mere at vide
Hirschmann™ Glastrykt målestok Klasse A volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 11843212
Kapacitet (metrisk):
30 mL
40 mL
100 mL
250 mL
330 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11843212
Brand: Hirschmann™ 2950173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
  • Blå graduering
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Ikke-jordet
  • Kantet
  • Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra nominel værdi Kalibreret til IN
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 125 mL
Uddannet Ja
Klasse EN