Få mere at vide
Hirschmann™ Glastrykt målestok Klasse A volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 11827112
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
40 mL
100 mL
250 mL
330 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11827112 100 mL Pakke med 2
11863212 250 mL Pakke med 2
11843212 30 mL Pakke med 2
11853212 40 mL Pakke med 2
11883212 330 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11827112 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2950180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
  • Blå graduering
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Ikke-jordet
  • Kantet
  • Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra nominel værdi Kalibreret til IN
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 170 mL
Uddannet Ja
Klasse EN