Få mere at vide
Hirschmann™ Glastrykt målestok Klasse A volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 15509035
Skift visning
:
Kapacitet: 1000 ml
Artikelnummer.
15509035 Kapacitet: 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 15509035 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2950193
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Målekolbe Klasse A med forpakningsregulering er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har blå gradueringer.
  • Klasse A
  • I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
  • Certificeret overensstemmelse
  • Blå graduering
  • Ikke-slebet, kantet
  • Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra normalværdi
  • Kalibreret til IN
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 1000 mL
Uddannet Ja
Klasse EN