Få mere at vide
Hirschmann™ Målekolbe med trykt glas
Artikelnummer. 10409641
Skift visning
:
Kapacitet: 750 ml
Artikelnummer.
10409641 Kapacitet: 750 ml
1 options
Artikelnummer. 10409641 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2950192
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå præcise standardløsninger. Hirschmann™ Glastrykt målekolbe er standardiseret til at indeholde eller levere en bestemt mængde væske. Kolben har blå gradueringer.
  • Klasse A
  • I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
  • Certificeret overensstemmelse
  • Blå graduering
  • Ikke-slebet, kantet
  • Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra normalværdi
  • Kalibreret til IN
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Gradueringer 1 mL
Højde (metrisk) 300 mm
Uddannet Ja
Klasse EN