Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam LRRK2 D1994A reagens
Beskrivelse
BacMam LRRK2 D1994A Reagent er et modificeret insektcellevirus (baculovirus), der muliggør nem, effektiv og titrerbar overekspression af fuld-længde D1994A LRRK2 (kinase-død LRRK2-mutant) i dit valg af cellulær baggrund, inklusive primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
BacMam LRRK2 D1994A reagens giver brugerne mulighed for at:
- Undersøg LRRK2-mutationsmekanismer og stimulusresponser
- Assay LRRK2-relevans på tværs af en bred vifte af parametre
- Brug de fleste pattedyrs cellulære baggrunde til LRRK2 overekspression
Undersøg LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Brug af BacMam LRRK2 terapeutiske mutantreagenser G2019S (kat.nr. A13389) og D1994A ud over vildtype LRRK2-reagenset (kat.nr. A13388) gør dig i stand til at undersøge og bestemme LRRK2-mutantmekanismer. Du kan også evaluere forskellene i cellulær respons på en stimulus blandt de forskellige mutationer.
Udvid dit batteri af cellulære analyser til LRRK2
Når LRRK2 D1994A i fuld længde er blevet introduceret i din cellulære baggrund, giver de transducerede celler dig fleksibiliteten til at udføre mange typer LRRK2-forskning. Nogle eksempler omfatter undersøgelse af reguleringen af fysiologisk funktionelle veje (herunder signalveje, der fører til funktion), eller identifikation af potentielle fysiologiske substrater for LRRK2.
Overudtryk LRRK2 i fuld længde i de fleste pattedyrcellebaggrunde
BacMam-teknologien anvender en modificeret baculovirus til at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller med minimal indsats og toksicitet. Det muliggør effektiv, titrerbar LRRK2 D1994A-proteinekspression i forskellige pattedyrscellulære baggrunde, herunder cellelinjer, der muligvis ikke er kompatible med traditionelle transfektionsmetoder såsom primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagens |
| Leveringstype | Baculovirus (BacMam System) |
| Mængde | 15 mL |
| Gen symbol | LRRK2 |
| Human Protein Klasse | Kinases |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.