Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Economy forrenset flaske med bred mund, ravfarvet glas
Artikelnummer. p-8003963 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 11840010
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 3460910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forrensede firkantede flasker med bred mund sparer værdifuld —tid, lugtfri og smagløs finish påvirker ikke opbevarede produkter. De kommer med grønne termohærdede, PTFE-forede hætter.
  • Forrenset ved vakuum og ionisering.
  • Individuelt forseglet til langtidsopbevaring uden forurening.
  • Vakuum- og ioniseringsprocessen fjerner forurenende stoffer som snavs, støv, kartonfnug, olie, aerosoler og fine glaspartikler fra disse flasker.
  • Ideel til kemikalie- og harpiksprøvetagning.
  • Flaskerne kommer med grønne termohærdende, PTFE-forede låg.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,7''
Til brug med (applikation) Kemikalie- og harpiksprøveudtagning
Materiale Glas
nr. pr. sag 24 Pk.
Lukningsfarve Grøn
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 75 mm
Produkttype Forrenset flaske
Højde (engelsk) 3 tommer
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Termohærdende
Lukkestørrelse 33-400
Diameter (metrisk) 44 mm
Lukketype Skruelåg