Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Economy forrenset flaske med bred mund, ravfarvet glas
Artikelnummer. 11850010 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11850010 125 mL Pakke med 24
11840010 60 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11850010 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 3460920
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forrensede firkantede flasker med bred mund sparer værdifuld —tid, lugtfri og smagløs finish påvirker ikke opbevarede produkter. De kommer med grønne termohærdede, PTFE-forede hætter.
  • Forrenset ved vakuum og ionisering.
  • Individuelt forseglet til langtidsopbevaring uden forurening.
  • Vakuum- og ioniseringsprocessen fjerner forurenende stoffer som snavs, støv, kartonfnug, olie, aerosoler og fine glaspartikler fra disse flasker.
  • Ideel til kemikalie- og harpiksprøvetagning.
  • Flaskerne kommer med grønne termohærdende, PTFE-forede låg.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,1 tommer.
Til brug med (applikation) Kemikalie- og harpiksprøveudtagning
Materiale Glas
nr. pr. sag 24 Pk.
Lukningsfarve Grøn
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Forrenset flaske
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Termohærdende
Lukkestørrelse 38-400
Diameter (metrisk) 54 mm
Lukketype Skruelåg