Få mere at vide
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Opløsningsmiddel dispenser
Beskrivelse
Til dispensering af rene organiske opløsningsmidler. Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Opløsningsmiddeldispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
- Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
- Solidt dispenseringsstempel af glas
- Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
- Med certifikat, individuelt nummereret
- Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
- Graduering på skalaen er laseret og let at læse
- Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fortuna Optifix Opløsningsmiddel dispenser |
| Kanaler | 1 |
| Materiale | PTFE, Polypropylen, Glasfiber |
| Volumen (metrisk) | 6 til 30 ml |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af opløsningsmidler |
| Mængde | Hver |