Få mere at vide
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Opløsningsmiddel dispenser
Artikelnummer. 10262991
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
2 til 10 ml
20 til 100 ml
40 til 200 ml
6 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10262991 0,4 til 2 ml Hver
10272991 1 til 5 ml Hver
10568721 10 til 50 ml Hver
10242371 20 til 100 ml Hver
10749331 2 til 10 ml Hver
10519111 40 til 200 ml Hver
10558721 6 til 30 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10262991 Leverandør Poulten Graf™ Leverandørnr. 101 08127
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Opløsningsmiddeldispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Til dispensering af rene organiske opløsningsmidler. Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Opløsningsmiddeldispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Solidt dispenseringsstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Fortuna Optifix Opløsningsmiddel dispenser
Materiale PTFE, Polypropylen, Glasfiber
Volumen (metrisk) 0,4 til 2 ml
Til brug med (applikation) Til dispensering af opløsningsmidler
Mængde Hver