Få mere at vide
Karl Hecht™ Glaspulvertragt
Beskrivelse
- Kort, bred stilk.
- AR™ soda glas konstruktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 12 cm |
| Materiale | AR-GLAS |
| Til brug med (applikation) | Pulveriserede materialer |
| Produkttype | Tragt |