Få mere at vide
Hamilton™ Glas polyplast
Konnektortyper:
S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | S7 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | Polyplast |
| Til brug med (applikation) | Til grundlæggende laboratorium |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Plast (SAN), glas |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 60 °C |
| Certificeringer/compliance | Ja |