Få mere at vide
Hamilton™ Polilyte Lab elektrode
Artikelnummer. 10667645
Konnektortyper:
S7
Artikelnummer. 10667645
Brand: Hamilton™ 238403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vedligeholdelsesfri med den nøjagtighed og stabilitet, der kræves af laboratorieelektroder. Hamilton™ Polilyte Lab-elektroder er nemme at bruge og universelt anvendelige.
  • Serienummer, certifikat
  • Velegnet til målinger i emulsioner og suspensioner
  • Takket være Single Pore er tilstopning af væskeovergangen praktisk talt umulig
Tekniske data
Type Polilyte Lab
Konnektortyper S7
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Glas