Få mere at vide
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Længde (metrisk):
125 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
240 mm
260 mm
Mængde:
2 stk./pakke
3/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Beskrivelse
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrene spacer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Standard Flatbed Unit |
| Type | U-Frame Glass Plate |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 2 stk./pakke |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 260 mm |