Få mere at vide
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Artikelnummer. 11862180 Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Længde (metrisk):
125 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
240 mm
260 mm
Mængde:
2 stk./pakke
3/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 11862180
Brand: Cytiva 80110688
Supplied in packs of 3
  • 125 x 240 x 0.5 mm
  • Polystyrene spacer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Standard Flatbed Unit
Type U-Frame Glass Plate
Materiale Glas
Mængde 2 stk./pakke
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 260 mm