Få mere at vide
Hoefer™ Glasplader til SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
Artikelnummer. 11519753
Type:
Glasplade
Lavfluorescerende glasplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11519753
Brand: Hoefer™ SE6102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehørsdele til SE 600 Chroma SE 600 Standard eller SE 400 vertikale elektroforeseenheder
  • Til brug med SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 og SE400 vertikale elektroforeseenheder
  • Almindelig (lige, uden hak)
  • Leveres i pakker af 2
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikal elektroforeseenhed
Type Glasplade
Materiale Glas
Mængde 2/Pk.
Dimensioner (L x B) 18 x 16 cm
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 16 cm