Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasplade Nano-Adamant
Artikelnummer. 10111952 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10111952
Brand: Macherey-Nagel™ 821140
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Glasplade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm