Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasplade Nano-Adamant
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 20 cm |