Få mere at vide
Cytiva Glass Plate Kit
Artikelnummer. 10440545 Shop alle Cytiva produkter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10440545
Brand: Cytiva 80647539
Indeholder
  • 1 Glass plate (27.6 x 21.7cm x 3mm)
  • 1 Glass plate (27.6 x 21.1cm x 3mm)
  • 2 Vinyl spacer (10mm x 1mm)
Used when spot picking lab-cast gels and when background fluorescence is not concerned
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Glass Plate Kit
Inkluderer 1 Glass plate (27.6 x 21.7cm x 3mm), 1 Glass plate (27.6 x 21.1cm x 3mm), 2 Vinyl spacer (10 x 1mm)
Mængde Complete packsize