Få mere at vide
Cytiva Glass Plate Kit
Shop alle Cytiva produkter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
- 1 Glass plate (27.6 x 21.7cm x 3mm)
- 1 Glass plate (27.6 x 21.1cm x 3mm)
- 2 Vinyl spacer (10mm x 1mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Glass Plate Kit |
| Inkluderer | 1 Glass plate (27.6 x 21.7cm x 3mm), 1 Glass plate (27.6 x 21.1cm x 3mm), 2 Vinyl spacer (10 x 1mm) |
| Mængde | Complete packsize |