Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Adamant™ Umodificerede standard silica lag til TLC , UV254
Artikelnummer. 10496532 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Mængde:
100 stk.
200 pakker
25 pakker
25/pakke
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
10496532 10 x 20 cm 50 pakker Pakke med 50
10651363 20 x 20 cm 25/pakke -
10416352 2,5 x 7,5 cm 100 stk. Pakke med 100
10191752 5 x 10 cm 50 pakker Pakke med 50
10779584 5 x 10 cm 200 pakker Pakke med 200
10101762 5 x 20 cm 100 stk. Pakke med 100
10070542 10 x 10 cm 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10496532 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 821025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1430.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 194.06 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Øg separationseffektiviteten og maksimer opløsningen under TLC (tyndtlagskromatografi). Adamant™ Umodificerede standard silica lag til TLC , UV254, fås på glasplader med et optimeret bindemiddelsystem og UV-indikator.
  • Adamant™ pladerne har et nyudviklet bindemiddelsystem, hvilket resulterer i en enestående hårdhed af silicalaget
  • Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
  • Slidstyrken forhindrer uønskede ændringer eller beskadigelse af laget under transport eller håndtering
  • En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
  • Med fluorescerende indikator ved 254nm
  • 250 μm lagtykkelseSilica 60, specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
  • Høj egnethed til sporanalyser som følge af en UV-indikator med øget glans og en støjsvag baggrund af laget
  • Fås som glasplader
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 pakker
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm