Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasplade Adamant
Artikelnummer. p-8012122 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Mængde:
200 pakker
25 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10181802
Brand: Macherey-Nagel™ 821050
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 pakker
Type Glasplade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm