Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasplade Adamant
Artikelnummer. 12814431 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Mængde:
200 pakker
25 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
12814431 5 x 10 cm 200 pakker Pakke med 200
10181802 10 x 10 cm 25 pakker Pakke med 25
10264522 20 x 20 cm 25 pakker Pakke med 25
10356022 5 x 10 cm 50 pakker Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12814431 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2116.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 408.27 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 200 pakker
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm