Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasplade Adamant
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Mængde:
200 pakker
25 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 pakker |
| Type | Glasplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |