Beskrivelse
- Fås i forskellige pladestørrelser til en bred vifte af anvendelser TLC
- Indeholder ADAMANT, det sværeste færdigbrugte TLC lag fra MACHEREY-NAGEL
- Behandlet med umodificeret silicagel (SiOH)
- Forbedret med et ekstra bindemiddel for fremragende slidstyrke
- Tilbydes med eller uden fluorescerende indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Glas |
| Materiale | Glas |
| Partikelstørrelse | 5 til 17 μm |
| Porestørrelse | 60 Å |
| Mængde | 200 Pc. |
| Type | Glasplader belagt med silicagel |
| Fluorescerende indikator | Nej |
| Til brug med (applikation) | Barbiturater, vitaminer, flavonoider, normal fase (NP), sporanalyse, smertestillende, antrachinonfarve farvestoffer |
| Til brug med (udstyr) | Tyndlagskromatografi (TLC) |
| Inkluderer | 200x TLC glasplader (5 x 10 cm) |
| Vis mere |