Få mere at vide
Cytiva Glasplade
Artikelnummer. 10209674 Shop alle Cytiva produkter
:
10 x 10.5 cm
Artikelnummer. 10209674
Brand: Cytiva SE262P5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasplade til brug med miniVE Vertical Electrophoresis System.
  • Glas
  • 10 x 10,5 cm
  • miniVE vertikalt elektroforesesystem tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Dimensioner (L x B) 10 x 10.5 cm