Få mere at vide
Hecht Karl™ Glasplade
Artikelnummer. 10489011
Skift visning
Farve:
Klarhed
Artikelnummer. Farve
10489011 Klarhed
1 options
Artikelnummer. 10489011 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 42417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.48 DKK
    290.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.30 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 60 mm
Type Glasplade
Nå tælle 12
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) 16 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B) 76 x 60 mm