Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas pH-elektrode med BNC-stik
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | pH/temperatur elektrode |
| Til brug med (applikation) | pH- og temperaturmåling |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |