missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Hecht™ Petri Dish, Glass

Artikelnummer. p-8009468
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
12 cm
15 cm
Højde (metrisk):
2 cm
2,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10359201

Brand: Karl Hecht™ 41042030

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Lave glasfade med låg til dyrkning af celler inklusive bakterier. Karl Hecht™ Petriskåle, glas fås i en række praktiske størrelser.

  • Glaskonstruktion.
  • Med låg.
  • Fås i en række størrelser.

Tekniske data

Materiale Glas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 2 cm
Diameter (metrisk) 12 cm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.