Få mere at vide
Witeg™ Glaspetriskål
Beskrivelse
- Fri for bobler og andre ufuldkommenheder
- Med låg
- Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Borosilikatglas |
| Materiale | Glas |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |