Få mere at vide
Witeg™ Glaspetriskål
Artikelnummer. 10092944
Skift visning
Diameter (metrisk):
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk)
10092944 150 mm 25 mm
10194434 200 mm 50 mm
10387844 200 mm 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092944 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 830 007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.32 DKK
    490.97 DKK / Pakke med 18
    Spare 76.35 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Dyrk dine celler og se dem tydeligt i en Witeg™ glaspetriskål med tilhørende låg.
  • Fri for bobler og andre ufuldkommenheder
  • Med låg
  • Glas
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Borosilikatglas
Materiale Glas
Form Rund
Type Petriskål
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 150 mm