Beskrivelse
Konstrueret i kemisk resistent borosilikatglas. Fisherbrand™ Glaspæreformet skilletragt med PTFE-stophane adskiller blandinger i ublandbare opløsningsmidler. Fås med udskifteligt glas eller PTFE stophane, men leveres med glas- og plastprop.
- Let-åbne prop hjælper med at reducere trykopbygning under forarbejdning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | PTFE |
| Stopmateriale | Glas, Plast |
| Stopper nummer | 19/26 |
| Produkttype | Skilletragt |