Få mere at vide
Fisherbrand™ Glas pæreformet skilletragt med glasstophane
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopper nummer:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Separerer blandinger i ublandbare opløsningsmidler. Fisherbrand™ Glaspæreformet skilletragt med glasstophane fås med udskifteligt glas- eller PTFE-stophane, men leveres med glas- og plastikprop.
- Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
- Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
- ISO 4800 Certified.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | Glass |
| Stopmateriale | Glass, Plastic |
| Stopper nummer | 19/26 |
| Produkttype | Separating funnel |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu