Få mere at vide
Karl Hecht™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. p-7147840
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Artikelnummer. 10491122
Brand: Karl Hecht™ 40567091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangspipetter med ensartet form til meget præcise påføringer i laboratoriet.
  • Engangs
  • Acc. til ISO 7712
  • Fremstillet af sodaglas
  • Lang tilspidset spids
  • Med indsnævring i overdelen til bomuldsprop
  • Kapillærspids indvendig diameter på ca. 1 mm, krop ca. 90 x 7 mm
  • Kort form og lang form tilgængelig
  • 250 stk/kasse, 1000 stk/karton
  • Med CE-mærkning
  • 100 stykker/rør; 10 rør/kasse
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Mængde 250,-/æske, 1000,-/karton
Tip stil Langt tilspidset
Længde (metrisk) 150 mm