Få mere at vide
Karl Hecht™ Pasteurpipetter af glas
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Beskrivelse
- Engangs
- Acc. til ISO 7712
- Fremstillet af sodaglas
- Lang tilspidset spids
- Med indsnævring i overdelen til bomuldsprop
- Kapillærspids indvendig diameter på ca. 1 mm, krop ca. 90 x 7 mm
- Kort form og lang form tilgængelig
- 250 stk/kasse, 1000 stk/karton
- Med CE-mærkning
- 100 stykker/rør; 10 rør/kasse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Pipetting (Pipettering) |
| Mængde | 250,-/æske, 1000,-/karton |
| Tip stil | Langt tilspidset |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Engangs | Engangsbrug |