Få mere at vide
Socorex™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. 15310965
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15310965 2 mL Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15310965 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 313.02.150
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ræk let ind i dybe hætteglas med en lang Pasteurpipette. Socorex™ Glas Pasteur Pipetter leveres usterile.
  • Pasteurpipette i glas til almen brug.
  • Ikke-steril.
  • Monter makropipetter, når de bruges med passende adaptermundstykke.
Tekniske data
Aspirator stik Nej
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Glas
Mængde 250/Pk.
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet
Til brug med (udstyr) Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05 makropipetter