Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter af glas
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
Inkluderer:
Frakoblet
Plugged
Tilsluttet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Fås med eller uden stik
- Glaspipetter kommer i 150, 230 og 270 mm længder
- Emballagematerialer er nøje udvalgt for at sikre brugervenlighed for teknikeren med maksimal beskyttelse mod brud under transport og minimal fnug eller støvforurening
- Alle standardpipetter kan leveres med 'forseglede punkter' og brudmærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS5732, ISO7712 |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 30 til 35 ml |
| Inkluderer | Tilsluttet |
| Mængde | 1000 pakke |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |