Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. 15934702
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
Inkluderer:
Frakoblet
Plugged
Tilsluttet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 15934702
Brand: Poulten & Graf GmbH D812/VA
Brug disse pipetter til en række forskellige applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Glaspasteurpipetter har en lidt kraftigere vægtykkelse for at give større styrke og reducere risikoen for brud under brug eller ved montering af PVC-sutter.
  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5732,ISO7712
Diameter (metrisk) Udvendig 6.8 to 7.1 mm
Materiale Soda Lime Glass
Sterilitet Sterile
Inkluderer Plugged
Mængde 250
Længde (metrisk) 230 mm
Type Pasteur Pipet
Engangs Single-use