Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. 10659932
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
Inkluderer:
Frakoblet
Plugged
Tilsluttet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Inkluderer unitSize
10659932 150 mm Ikke steril Tilsluttet Pakke med 1000
10026041 150 mm Ikke steril Frakoblet Pakke med 1000
10446111 230 mm Ikke steril Tilsluttet Pakke med 1000
10006021 150 mm - Frakoblet Pakke med 1000
10209381 230 mm Ikke steril Frakoblet Pakke med 1000
10055921 230 mm Sterile Plugged Pakke med 1000
15934702 230 mm Sterile Plugged Pakke med 250
15962290 150 mm Sterile Plugged Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10659932 Leverandør Poulten & Graf GmbH Leverandørnr. D810/PP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til en række forskellige applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Glaspasteurpipetter har en lidt kraftigere vægtykkelse for at give større styrke og reducere risikoen for brud under brug eller ved montering af PVC-sutter.
  • Fås med eller uden stik
  • Glaspipetter kommer i 150, 230 og 270 mm længder
  • Emballagematerialer er nøje udvalgt for at sikre brugervenlighed for teknikeren med maksimal beskyttelse mod brud under transport og minimal fnug eller støvforurening
  • Alle standardpipetter kan leveres med 'forseglede punkter' og brudmærke
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5732, ISO7712
Materiale Glas
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 30 til 35 ml
Inkluderer Tilsluttet
Mængde 1000 pakke
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet