Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. 10446111
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
Inkluderer:
Frakoblet
Plugged
Tilsluttet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 10446111
Brand: Poulten & Graf GmbH D812/PP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til en række forskellige applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Glaspasteurpipetter har en lidt kraftigere vægtykkelse for at give større styrke og reducere risikoen for brud under brug eller ved montering af PVC-sutter.
  • Fås med eller uden stik
  • Glaspipetter kommer i 150, 230 og 270 mm længder
  • Emballagematerialer er nøje udvalgt for at sikre brugervenlighed for teknikeren med maksimal beskyttelse mod brud under transport og minimal fnug eller støvforurening
  • Alle standardpipetter kan leveres med 'forseglede punkter' og brudmærke
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5732, ISO7712
Materiale Glas
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 30 til 35 ml
Inkluderer Tilsluttet
Mængde 1000 pakke
Længde (metrisk) 230 mm
Type Pasteur Pipet