Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetter af glas
Artikelnummer. 10006021
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Inkluderer:
Frakoblet
Plugged
Tilsluttet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Inkluderer unitSize Sterilitet
10006021 150 mm Frakoblet Pakke med 1000 -
10659932 150 mm Tilsluttet Pakke med 1000 Ikke steril
10026041 150 mm Frakoblet Pakke med 1000 Ikke steril
10446111 230 mm Tilsluttet Pakke med 1000 Ikke steril
10209381 230 mm Frakoblet Pakke med 1000 Ikke steril
15934702 230 mm Plugged Pakke med 250 Sterile
10055921 230 mm Plugged Pakke med 1000 Sterile
15962290 150 mm Plugged Pakke med 250 Sterile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10006021 Leverandør Poulten & Graf GmbH Leverandørnr. D897
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til en række forskellige applikationer. Poulten Graf™ Volac™ Glaspasteurpipetter har en lidt kraftigere vægtykkelse for at give større styrke og reducere risikoen for brud under brug eller ved montering af PVC-sutter.
  • Fås med eller uden stik
  • Glaspipetter kommer i 150, 230 og 270 mm længder
  • Emballagematerialer er nøje udvalgt for at sikre brugervenlighed for teknikeren med maksimal beskyttelse mod brud under transport og minimal fnug eller støvforurening
  • Alle standardpipetter kan leveres med 'forseglede punkter' og brudmærke
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5732, ISO7712
Materiale Glas
Dråber/ml 30 til 35 ml
Inkluderer Frakoblet
Mængde 1000 pakke
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet