Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipette
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
270 mm
Type:
Pasteurpipet frakoblet
Pasteurpipet med bomuld
Tip stil:
Lukket tip
Standard tip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Med indsnævring og bomuldsprop |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorieapplikationer, pipettering af væsker, dråbevis dosering af væsker og reagenser, distribution af opvarmede væskemængder |
| Inkluderer | Bomuld |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Tip stil | Lukket tip |
| Volumen (engelsk) | 0,07 oz. |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Vis mere |