Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorieapplikationer, pipettering af væsker, dråbevis dosering af væsker og reagenser, distribution af opvarmede væskemængder |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Tip stil | Standard tip |
| Volumen (engelsk) | 0,07 oz. |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Type | Pasteurpipet med bomuld |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |